missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene-d2, CDN
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.25 g
0.5 g
missing translation for 'unitSize'
0.25g
0.5g
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene-d2 |
| CAS | 2199-73-7 |
| Molecular Formula | C6 2H2 Cl4 |
| Quantity | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2-d2, 3,4,5,6-tetrachloro- (9 CI), Benzene-o-d2, 3,4,5,6-tetrachloro- (8 CI), Benzene-o-d2, tetrachloro- (7 CI), 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene D2 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2 H/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC Name | 1,2,3,4-tetrachloro-5,6-dideuteriobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 217.9 |
| Formula Weight | 215.9036 g/mol |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido