Learn More
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribopyranose, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15498049
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15498049
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66623.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4049-34-7
Molecular Formula C13H18O9
Molecular Weight (g/mol) 318.278
MDL Number MFCD00006596
InChI Key MJOQJPYNENPSSS-LPWJVIDDSA-N
Synonym tetra-o-acetyl-beta-d-ribopyranose, 2s,3r,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-b-d-ribopyranose, beta-d-ribopyranose 1,2,3,4-tetraacetate, 3r,4r,5r,6s-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl acetate, 2s,3r,4r,5r-2,4,5-tris acetyloxy oxan-3-yl acetate, beta-d-ribopyranose tetraacetate, mjoqjpynenpsss-lpwjviddsa, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-ribopyranose, b-d-ribopyranose 1,2,3,4-tetraacetate
PubChem CID 97336
IUPAC Name [(3R,4R,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl] acetate
SMILES CC(=O)OC1COC(C(C1OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Melting Point 110°C to 112°C
Color White
Quantity 1 g
Optical Rotation +55° (c=3 in Methanol)
Formula Weight 318.28
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribopyranose
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt