Learn More
1,18-Octadecanedicarboxylic acid
Product Code. p-7051803
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
2g
50g
Product Code. 11375017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042004.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2424-92-2 | C20H38O4 | 342.52 g/mol
1,18-Octadecanedicarboxylic acid is used as an intermediate in organic synthesis, as dispersing agent, emulsifying agent, as lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2424-92-2
Molecular Formula C20H38O4
Molecular Weight (g/mol) 342.52
MDL Number MFCD00059627
InChI Key JJOJFIHJIRWASH-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosanedioic acid, unii-sod235tgnz, 1,18-octadecanedicarboxylic acid, sod235tgnz, octadecane-1,18-dicarboxylic acid, eicosanedioicacid, 1,20-icosanedioic acid, 1,20-eicosanedioic acid, eicosa-1,20-dioic acid
PubChem CID 75502
ChEBI CHEBI:73728
IUPAC Name icosanedioic acid
SMILES C(CCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Melting Point 127°C
Linear Formula HO2C(CH2)18CO2H
Quantity 2 g
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 342.52
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 1,18-Octadecanedicarboxylic acid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado