Specifications
| CAS Min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 96.0°C to 103.0°C |
| Color | Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 90% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 10 g |
| Fieser | 01,1151; 02,411; 05,661; 06,583; 13,318 |
| Solubility Information | Solubility in water: decomposes. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole)
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?