Learn More
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene, 99%
Product Code. 11419373
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11419373
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A11789.14
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.225 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13623-94-4
Molecular Formula C4H7NO2S2
Molecular Weight (g/mol) 165.225
MDL Number MFCD00010443
InChI Key NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC Name 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Spécification
Melting Point 124°C to 127°C
Odor Unpleasant
Quantity 25 g
Beilstein 1524538
Formula Weight 165.23
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis