Learn More
1,1,3,3-Tetramethylurea, 99%
Product Code. 10637943 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
250 mL
1 L
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
100mL
250mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10637943
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-22-4
Molecular Formula C5H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 116.16
MDL Number MFCD00008319
InChI Key AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC Name 1,1,3,3-tetramethylurea
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Specifica
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point -1.0°C
Color Colorless to Yellow
Density 0.9879g/mL
Boiling Point 174.0°C to 178.0°C
Flash Point 75°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula (CH3)2NCON(CH3)2
Refractive Index 1.4496 to 1.4516
Quantity 1 L
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Merck Index 15, 9378
Specific Gravity 0.9879
Solubility Information Solubility in water: 116g/L. Other solubilities: miscible with all common organic solvents,,including petroleum ether
Viscosity 1.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight 116.16
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1,1,3,3-Tetramethylurea, 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato