Learn More
Sodium 2-Keto-3-methyl-d3-butyrate-3,4,4,4-d4, CDN
Product Code. 30320422
Click to view available options
Quantity:
0.5 g
1 g
Unit Size:
0.50g
1g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30320422
Brand: CDN CDND68550.5G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Sodium 3-Methyl-2-oxobutanoate-D7
CAS 2483831-46-3
Molecular Formula C5 D7 O3 . Na
Quantity 0.5 g
Synonym Butanoic-3,4,4,4-d4 acid, 3-(methyl-d3)-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI), Sodium α-ketoisovalerate-d7, Sodium 3-methyl-2-oxobutanoate-D7, Sodium dimethylpyruvate-d7, Sodium α-ketovaline-d7, 3-(Methyl-d3)-2-oxobutyric-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, 3-(Methyl-d3)-2-oxobutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt
InChI Formula InChI=1 S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3 D;
SMILES [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)C(=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name sodium;3,4,4,4-tetradeuterio-2-oxo-3-(trideuteriomethyl)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 145.14
Formula Weight 145.073 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 97% Chemical Purity
Show More Show Less
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.