missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testosterone-1,2-d2, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.05 g
0.1 g
Unit Size:
0.05g
0.1g
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Testosterone (1,2-D2) |
| CAS | 204244-83-7 |
| Molecular Formula | C19 2H2 H26 O2 |
| Quantity | 0.1 g |
| Synonym | Testosterone D2 (1,2-D2), Androst-4-en-3-one-1,2-d2, 17-hydroxy-, (17β)- (9 CI, ACI), (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-1,2-d2 (ACI), Testosterone-1,2-D2, Testosterone-1,2-d2 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7D,9 D/t7?,9?,14-,15-,16-,17-,18-,19- |
| SMILES | [2 H]C1C([2 H])[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4 [C@@H]3 CCC2=CC1=O |
| IUPAC Name | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-1,2-dideuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 290.437 |
| Formula Weight | 290.221 g/mol |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido