Learn More
1-Pentane-d11-thiol, CDN
Codice prodotto. 30319186
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.05 g
0.1 g
missing translation for 'unitSize'
0.05g
0.10g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30319186
missing translation for 'mfr': CDN CDND78190.1G
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 1-Pentanethiol-D11
Molecular Formula C5 D11 H S
Quantity 0.1 g
Synonym 1-Pentane-d11-thiol, 1-Pentanethiol-D11, 1-Pentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11-thiol, 1-Mercaptopentane-d11, 1-Pentyl-d11 mercaptan
InChI Formula InChI=1 S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentane-1-thiol
Molecular Weight (g/mol) 115.2816
Formula Weight 115.135 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato