Learn More
(±)-1-Bromo-2-ethyl-3-methyl-d3-butane-3,4,4,4-d4, CDN
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 g
0.25 g
missing translation for 'unitSize'
0.1g
0.25g
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 3-(Bromomethyl)-2-methylpentane-D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 1219805-84-1 |
| Molecular Formula | C7 D7 H8 Br |
| Quantity | 0.1 g |
| Synonym | (±)-1-Bromo-2-ethyl-3-methyl-d3-butane-3,4,4,4-d4, 3-(Bromomethyl)-2-(methyl-d3)pentane-1,1,1,2-d4, 3-(Bromomethyl)-2-methylpentane-D7 (isopropyl-D7) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C7H15Br/c1-4-7(5-8)6(2)3/h6-7 H,4-5H2,1-3H3/i2D3,3D3,6 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(CC)CBr)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | 3-(bromomethyl)-1,1,1,2-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)pentane |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.1411 |
| Formula Weight | 185.0797 g/mol |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto