Learn More
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol, CDN
Artikelnummer. 30312298
Click to view available options
Quantity:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05g
0.1g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312298
Marke: CDN CDND63210.1G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol
CAS 6843-76-1
Molecular Formula C6 D4 H10 O2
Quantity 0.1 g
Synonym 1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diol (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 1,6-Hexanediol-d4, 1,6-Hexanediol-1,1,6,6-D4
InChI Formula InChI=1 S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8 H,1-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)CCCCC([2 H])([2 H])O
IUPAC Name 1,1,6,6-tetradeuteriohexane-1,6-diol
Molecular Weight (g/mol) 122.1988
Formula Weight 122.1245 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt