Learn More
Ethylene-d4 Thiourea, CDN
Product Code. 30320594
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.05 g
0.1 g
missing translation for 'unitSize'
0.05g
0.1g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30320594
missing translation for 'mfr': CDN CDND53480.05G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-Imidazolidinethione-4,5-d4
CAS 352431-28-8
Molecular Formula C3 2H4 H2 N2 S
Quantity 0.05 g
Synonym 2-Imidazolidinethione-4,4,5,5-d4 (9 CI), Ethylene thiourea D4
InChI Formula InChI=1 S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C1([2 H])NC(=S)NC1([2 H])[2 H]
IUPAC Name 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidine-2-thione
Molecular Weight (g/mol) 106.18
Formula Weight 106.0503 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis