Learn More
4-Aminobutyric-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.05 g
0.1 g
missing translation for 'unitSize'
0.05g
0.1g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | gamma-Aminobutyric Acid-d6 |
| CAS | 70607-85-1 |
| Molecular Formula | C4H3D6NO2 |
| Quantity | 0.05 g |
| Synonym | 4-Aminobutanoic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, 4-Aminobutanoic αcid-d6, 3-Carboxypropylamine-d6, 4-Aminobutyric Acid-d6, Aminalon-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | C(CC(=O)O)CN |
| IUPAC Name | 4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuteriobutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 109.16 |
| Formula Weight | 109.101 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur