Learn More
Testosterone-16,16,17-d3 Hexanoate, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.005 g
0.01 g
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Testosterone-16,16,17-D3 17-Hexanoate |
| Molecular Formula | C25 D3 H35 O3 |
| Quantity | 0.01 g |
| Synonym | 16,16,17-Trideuterio-3-oxoandrost-4-en-17β-yl hexanoate, Testosterone-16,16,17-d3 hexanoate, Testosterone-16,16,17-d3 17-hexanoate, Testosterone-16,16,17-D3 17-hexanoate, (17β)-17-[(1-Oxohexyl)oxy]androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3 hexanoate, Testosterone-16,16,17-d3 17-caproate, Testosterone-d3 caproate |
| InChI Formula | InChI=1 S/C25H38O3/c1-4-5-6-7-23(27)28-22-11-10-20-19-9-8-17-16-18(26)12-14-24(17,2)21(19)13-15-25(20,22)3/h16,19-22 H,4-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1/i11D2,22 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])OC(=O)CCCCC |
| IUPAC Name | [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] hexanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 389.586 |
| Formula Weight | 389.301 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion