Learn More
Methyl Parathion-d6 (dimethyl-d6), CDN
Click to view available options
Quantity:
0.01 g
0.05 g
Unit Size:
0.01g
0.05g
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Parathion-methylD6(dimethylD6) |
| CAS | 96740-32-8 |
| Molecular Formula | C8 2H6 H4 N O5 P S |
| Quantity | 0.01 g |
| Synonym | Parathion-methyl D6 (dimethyl D6), Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(4-nitrophenyl) ester (9 CI) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | (4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane |
| Molecular Weight (g/mol) | 269.24 |
| Formula Weight | 269.0394 g/mol |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion