Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Vials for Environmental Analysis
Amber Vial with Open Top White Polypropylene PTFE Faced Silicone Lined Cap
202.00€ - 265.00€
Specifications
Material (Liner) PTFE/Silicone
Color Amber
Diameter (Metric) Outer 28 mm
Material Borosilicate Glass
For Use With (Application) Environmental analysis
View More Specs
Productos 2
Código de producto Marca Volume (Metric) Height (Metric) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volume (Metric) Height (Metric) Precio Cantidad y disponibilidad  
12379929
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W224612
20 mL 60 mm
202.00€
Pack of 72
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 13-08-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
12399929
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W224614
40 mL 98 mm
265.00€
Pack of 72
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 26-11-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Septa of 5 mils of PTFE facing 120 mils of silicone is bonded to cap
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/Silicone
28 mm
Environmental analysis
Screw Cap (Open-top)
Amber
Borosilicate Glass
Polypropylene
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados