Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Folding Skirt Stoppers
Beschreibung
- Provides complete tightness on glass, metal or plastic containers regardless of their rims.
- The turnover is molded to grip the outside of the container neck, providing a double seal in conjunction with the annular serrations on the hollow plug.
- Can be perforated.
- Remains watertight after several perforations.
- Recommended for biological applications.
- Temperatures between -60°C and +220°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) Inner | 12.1 to 15.6 mm |
| Quantity | 50 Pk. |
| Temperature Range (Metric) | -60°C to +200°C |
| Material | Silicone |
| Product Type | Silicone Stopper |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?