Learn More
UVP C-15G Mini Chromato-Vue™ UV Viewing Cabinet
Description
- Designed with a metal base and plastic top
- Includes a UVGL-58 UV lamp
- The bottom panel of the cabinet is removable
- The lamp fits snugly on top of the cabinet
- A contrast control filter absorbs UV energy and protects the eyes
- Soft rubber viewport provides a comfortable viewing area with space for eyeglasses
- Lightweight access curtain blocks out external light from the cabinet interior
- Lamps for other mini cabinets are ordered separately
Specifications
Specifications
| Voltage | 230V |
| Depth (Metric) | 229mm |
| Height (Metric) | 305mm |
| Width (Metric) | 267mm |
| Model | C-15G |
| Packaging Quantity | 1Pack |
| For Use With (Application) | Mineralogy, Lab Fluorescence, Sterilization, Field Investigation |
| Product Type | UV Cabinet |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?