Learn More
Descrizione
- Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats
- Spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection
- All trays supplied with one free liner when purchased
- Additional environmentally friendly APET liners are provided in packs of 25
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x W) | 68 x 54 cm |
| Color | Yellow |
| Length (Metric) | 68 cm |
| Material | Plastic |
| Type | Radiation Hazard Tray |
| Width (Metric) | 54 cm |
| Shape | Rectangular |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?