Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Paper Labels
Made of general purpose paper, Brady™ printable labels are used for thermal transfer printers
Brand: Brady™ 030138
Specifica
| White | |
| Permanent Rubber | |
| Matte | |
| Paper | |
| Non-sterile | |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer | |
| 1000/Roll | |
| -70°C to +50°C | |
| 0.089 mm | |
| 3 in. | |
| 2 in. | |
| 3 in. | |
| THT-19-424-1 |
| Recommended Ribbon Series: 4300 | |
| White | |
| Roll | |
| Thermal Transfer | |
| General and industrial identification | |
| THT-19-424-1 | |
| Rectangle | |
| 0.0035 in | |
| 50.80 x 76.20 mm | |
| 76.2 mm | |
| 50.8 mm | |
| 76.20 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?