Learn More
MAPA Professional TempCook 476 Thermal Protection Glove
Descripción
- Main color: White
- Length (mm): 450
- ISO CUT Level: D
- Risks: Cut - Heat - Cold - Liquid - Chemical - Alimentary
- Alimentary norm perimeter: US (FDA), BfR XXI - Germany, Italian Ministerial Decree of 21/03/73, French decree of 05/08/2020
- Coating material: Grip-textured - Nitrile
- Washable, Resistance to oils, greases and principal detergent products.
- Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
- Thermal protection up to 250°C (From 150°C, the product may become stiffer and the color may change, but thermal performance is not affected).
- The white/cream colour coding meets the catering industry clothing standards.
- NORMS:
- Category 3
- EN374 : Type A - AFGJOT
- EN 388: 4443D
- EN 407: X2XXXX
- EN 511: 111
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | White |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Product Type | Heat-resistant Gloves |
| Size | 10 |
| Style | Standard |
| Temperature (English) Max. | 250°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?