Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Stainless Steel |
| Length (Metric) Base | 160 mm |
| Width (Metric) Base | 100 mm |
| Includes | With Rubber Feet |
| Product Type | Tripod Plate |
| Color | White |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?