Learn More
KD Scientific™ SS Syringe, 1/16 in Swagelok Fitting
Description
- Eliminates hazards of glass syringe breakage
- Compatible with most syringe pumps
- Fully autoclavable for reuse
- Adaptable to Luer Lock or Swagelok™ fittings
- Resistant to most chemicals
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Stainless Steel |
| Needle Gauge | No Needle Included |
| Latex Free | Yes |
| Disposable | Reusable |
| Volume (Metric) | 200 mL |
| For Use With (Equipment) | KD Scientific Syringe Pumps |
| Connection Type | Swagelok |
| Graduated | No |
| Sterility | Non-sterile |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?