Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Translucent |
| Diameter (Metric) Outer | 70 mm |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Finish | Matte |
| Height (Metric) | 95 mm |
| Includes | Spout |
| Quantity | 10 Pk. |
| Type | Beaker |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?