Läs mer
Fisherbrand™ SPP Round Disposable Bouffant Cap, 53.5 cm dia.
Produktkod. 17263044 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Pack of 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
17263044 1000 Pk. Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 17263044
Estimated Shipment: 18-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Basic bouffant caps made of lightweight, comfortable spunbound polypropylene fabric are ideal for use in the laboratory or the wider working environment for promoting general hygiene.
  • General purpose disposable bouffant caps available in two sizes to promote general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
  • Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
  • Latex-free
  • Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Specifikationer
Product Type Bouffant Cap
Material Spunbound Polypropylene 10 g/m2
Color White
Disposable Yes
Latex Free Yes
Sterility Non-sterile
Certifications/Compliance PPE CAT I, ISO Tested To ISO3801 and ISO13934-1
Quantity 1000 Pk.
Diameter (English) 21 in.
Diameter (Metric) 53.5 cm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.