Learn More
SHOWA™ NSK24™ Blue Chemical Resistant Nitrile Coated Gloves
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
12 pairs
Descrizione
Protection from a wide array of solvents, oils and acid.
- Flexibility and dexterity not found in a heavier- mil glove
- Rough-finish texture delivers a sure grip in even the most oily and wet applications
- Interlock liner ensures an added degree of comfort and liner protection
- Color: Blue
Compliance
Data Testing is available upon request.
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certifications/Compliance | 21 CFR 170-199, ASTM D5526 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE |
| Chlorinated | No |
| Color | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Size | 8 |
| Thickness (English) | 15 mil |
| Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto