Learn More
SHOWA™ 6110PF Biodegradable Nitrile Disposable Gloves
Beskrivelse
- Eco Best Technology™ (EBT) achieved 82% biodegradation in 386 days
- Ergonomic design for second skin feel
- Decreased risk of allergies
- Category III, EN 374 approved
- Ideal choice for applications such as labs, janitorial work, housekeeping, food service, agriculture and maintenance
Overholdelse
Data Testing is available upon request.
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | FDA 21 CFR 177.2600, ASTM D5526 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 VIRUS |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Applications | Industrial, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Color | Green |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?