Learn More
Karl Hecht™ Sharps Disposal Box
Description
- Made of polypropylene
- UN examination includes emission test, GS test, license for the transport of infectious waste, filling mark and cover with incorporated closure
- Yellow and red in color
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 1.8 L |
| Color | Yellow |
| For Use With (Application) | Safe disposal of used needles and clinical sharps, according to UN regulation |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?