Learn More
Descrizione
A cleanroom glove with guaranteed low particulate counts and endotoxin levels due to repeated washes in deionized water and chlorination.
- Nickel-free
- Powder-free
- Silicone-free
- Latex-free and no Phtalates
- High cleanliness
- Low endotoxin levels
- Formulated with ZERO presence of these hazardous traditional accelerators: Sulfur, Thiurams, Thiazoles, Guanidine, Carbamates(ZDEC or ZDBC)
- Backed up by a vertically integrated supply chain
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certifications/Compliance (Europe) | GMP Grade A/B/C/D |
| Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
| Chlorinated | Yes |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 1 |
| Color | Light Blue |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?