Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Closure Material | PTFE |
| Closure Color | White |
| Color | White |
| Capacity (Metric) | 17 mL |
| Material | PTFE |
| For Use With | PTFE Test Tube Racks |
| No. per Pack | 1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Bottom Shape | Round |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?