Learn More
Fisherbrand™ PTFE Beaker with Spout
Product Code. 10792921 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Unit Size:
Each
Pack of 5
Product Code. 10792921
Includes a machined base for good heat transfer. The PTFE beaker includes a molded-in spout for easy pouring.
Non-contaminating and inert to highly corrosive reagents.
  • Non-wettable, lightweight, and heat resistant up to 280°C
  • Machined base for good heat transfer
  • Easy to clean
  • Molded-in spout for easy pouring
  • Isostatically molded from pure PTFE
Tekniske data
Color White
Diameter (Metric) Outer 54mm
Diameter (Metric)Top 54mm
Capacity (Metric) 100 mL
Material PTFE
Height (Metric) 68mm
Temperature (Metric) Max. Operating 280°C
Type Beaker
Autoclavable Autoclavable
Disposable Reusable
Graduated No
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.