Learn More
Multiroir™ Polypropylene Stackable Drawer
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 L
15 L
25 L
Color:
Black
Dark Gray
Gray
White
Unit Size:
Each
Pack of 4
Pack of 6
Description
- Stackable
- Raised edges for stacking and sliding ease
- Tight fitting lid
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 15 L |
| Color | White |
| Material | Polypropylene |
| Shape | Rectangular |
| Product Type | Drawer |
| Quantity | 1 Each |
| Style | Raised Edges |
| Length (Metric) | 370 mm |
| Width (Metric) | 263 mm |
| Height (Metric) | 174 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur