Learn More
Haleco™ Polypropylene Chemical Absorbent Sheets
Specifications
Specifications
| Color | Yellow |
| Material | Polypropylene |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
| Length (Metric) | 410 cm |
| Height (Metric) | 460 mm |
| Weight (Metric) | 6356 kg |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?