Learn More
Beskrivelse
- Macro and semi micro cuvettes
- Sorted by mould cavity number
- PMMA or PS
- Minimal extinction value variation
- Optically perfect transmission range
- Recessed window to protect against scratches
- Arrow head marking shows the direction of transmission
- Clear, clean optical path with indication of optical path orientation
- Manufactured under controlled room conditions and packaged fully automatically, without human contact
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Macro Cuvette |
| Capacity (Metric) | 2.5 to 4.5 mL |
| Material | PMMA |
| Quantity | 100Pack |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?