Learn More
Phosphorous Acid, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071874
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
13598-36-2
H3O3P
MFCD00137258
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
13598-36-2
H3O3P
MFCD00137258
0.99
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Density 1.651g/mL at 25°C
Quantity 100 g
UN Number 2834
Formula Weight 82g/mol
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Phosphorous Acid