Learn More
Beschreibung
- Lightweight and comfortable
- Ability to use color code for tracking
- 15 g/m2 fabric weight
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Design Type | Peaked Bouffant |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 100 Pk. |
| Diameter (Metric) | 53 cm |
| Includes | Cap and Dispenser Box |
| For Use With (Application) | Industrial, Laboratory |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?