Learn More
Descrizione
- Designed to easily recap blood drawing tubes, glass test tubes, and plastic culture tubes, Overfit Caps are ideal for protocols that require centrifugation, agitation,
and refrigeration. - Offered in a variety of bright colors, Labcon's Overfit Caps are the ideal alternative to costly parafilm or plug caps that are prone to evaporation.
- Cap includes integral thumb lever for easy opening and vertical ridges for secure grip
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Closure Size | 13 mm |
| Pre-sterilized | No |
| Product Type | Overfit Cap |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Material | Polyethylene USP Class VI |
| Color | Green |
| For Use With (Application) | Protocols that require centrifugation, agitation, and refrigeration |
| Packaging | 1000/Bag, 10 Bags/Cs. |
| Clean Claims | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?