Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsTekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 380 μm maximum |
| Volume Range (Metric) | 0.5 to 15 mL |
| Diameter (English) | 0.12 in. |
| Diameter (English) Tip | 1/8 in. |
| Diameter (Metric) | 0.3 cm |
| Diameter (Metric) Tip | 3 mm |
| For Use With (Equipment) | 0.5 in. probe (#4220) for Model 505 and 705 sonic dismembrator |
| Includes | Probe |
| Packaging Quantity | 1 probe |
| Product Type | Microtip Probe |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?