Learn More
Ansell HyFlex™ 11-561 Cut Protection Industrial Gloves, Palm Coated
Description
- The INTERCEPT™ yarn provides high cut protection while providing dexterity and comfort
- The palm coating design improves grip, extends glove life in abrasive conditions and allows the hand to breathe
- The glove is silicone free which prevents the transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
- The Oeko-Tex certification guarantees that the glove does not contain any harmful substances such as DMF or other chemicals
- Fiberglass-free
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Blue, Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitrile |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?