Learn More
Descrizione
- Protect your hands from heat and metal scraps with our Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth.
- Replace rental towels or rags with this durable cloth for repeated use.
- Remove oil, grease and stubborn stains quickly and easily, thanks to its high absorbency.
- No need for multiple cloths as our cleaning cloths work with most solvents.
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Length (English) | 116.36 yd. |
| Length (Metric) | 106.4 m |
| Width (English) | 12.4 in. |
| Width (Metric) | 31.5 cm |
| Certifications/Compliance | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Blue |
| Packaging Quantity | 280 Sheets |
| Ply | 1-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?