Learn More
3M™ Half Mask Respirator Kits
Specifications
Specifications
| Cartridge Type | A12P R |
| Certifications/Compliance | CE Approved |
| Color | Gray |
| Product Type | Half Mask Respirator Kit |
| Size | Medium |
| For Use With (Application) | Agriculture, Construction, Paint spraying |
| Includes | Reusable half face mask and set of filters to protect against organic vapors and particulates |
| Model | 6200 |
| Quantity | 1/Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?