Learn More
Descrizione
- Made of Low-density polyethylene
- Maintains tight seal during centrifugation, agitation and refrigeration procedures
- One thumb tab allows more tubes to be stacked closely and for easy removal of cap
- Assorted colors available for sample identification purposes
Specifica
Specifica
| Includes | Single thumb tab |
| Product Type | Snap Cap |
| Material | LDPE |
| Color | Clear |
| For Use With (Equipment) | 16 mm glass and evacuated blood collection tubes |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?