Learn More
Beschreibung
- Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
- Engineered for use in laser printers
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Red |
| Format | Sheet |
| Product Type | Square Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 85 Labels/Sheet |
| Size (English) | 28 x 1.25 in. |
| Size (Metric) | 0.64 x 3.17 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?