Learn More
Beschreibung
Rib construction permits stacking without binding
- Special “dripless” lip
- Base allows beaker to sit flat during use
- Graduated in mL and oz.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Application) | Highly Resistant to Strong Acids, Organic Solvents and Other Common Laboratory Reagents |
| Includes | Spout |
| Increments | 5 mL |
| Type | Beaker |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Single-use |
| Graduated | Yes |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?