Learn More
Fisherbrand™ High-Form Porcelain Crucibles
Product Code. 13479699 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1.3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Diameter (Metric) Outer:
15mm
24mm
31mm
35mm
43mm
50mm
53mm
65mm
Height (Metric):
15mm
20mm
26mm
29mm
37mm
40mm
43mm
54mm
Thickness (Metric):
1.5mm
1.8mm
2 mm
2mm
2.1mm
Förpackningsstorlek:
Pack of 6
Alert: Heating and cooling rates should not exceed 200°C per hour and maximum use temp of 1150°C
Produktkod. 13479699
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alert: Heating and cooling rates should not exceed 200°C per hour and maximum use temp of 1150°C
Withstand temperatures up to 1150°C (2102°F)
  • Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim
Beställningsinfo
Covers available separately. See Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers (FB965R through FB965Z).
Specifikationer
Material Porcelain
Finish Glazed
Max. Temperature (Metric) 1150°C
Thickness (Metric) 1.8mm
Weight (Metric) 8g
Capacity (Metric) 5 mL
Diameter (Metric) Outer 24mm
Height (Metric) 20mm
Product Type Crucible
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.