Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Magenta |
| Holds | Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm) |
| Material | Fiberglass-reinforced POM |
| Positions | 9 |
| Shape | Teardrop-shaped Openings |
| Stackable | No |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Equipment) | 15 to 50mL test tubes |
| No. per Case | 1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?