Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions |
| Includes | Pan with Lid |
| Description | Pan with Lid |
| Material | EVA |
| Product Type | Cryo-Safe Cold Box |
| Quantity | 1 |
| Color | Purple |
| Capacity (Metric) | 1 L |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Temperature Control | No |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?