Learn More
Fisherbrand™ EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids
Product Code. 16524251 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 L
2.5 L
4 L
9 L
Color:
Blue
Green
Purple
Includes:
Bucket with Lid
Pan with Lid
Unit Size:
Each
Product Code. 16524251
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
removable lid.
Fisherbrand™EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids provide excellent insulation for any benchtop cryogenic application, without the mess!
  • Sweat-proof ethylene vinyl acetate will not leak
  • Compatible with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
  • Bases and lids feature glove-friendly handles
  • Cleanup is quick and easy with molded pour spouts
Specifications
For Use With (Equipment) Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
Includes Bucket with Lid
Description Bucket with Lid
Material EVA
Type Cryo-Safe Cold Box
Quantity 1
Color Blue
Capacity (Metric) 2.5 L
Autoclavable Not Autoclavable
Temperature Control No
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato