Learn More
Tygon E-3603 Laboratory Tubing
Product Code. 30053473 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
Diameter (English) Outer:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/8 in.
1-14 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
13/16 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Unit Size:
15m
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30053473
missing translation for 'mfr': Tygon 5010624
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Nonoxidizing and noncontaminating—ideal for general laboratory applications
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Smooth, polished inner wall prevents buildups. Excellent lot-to-lot consistency for reproducible results. Great flex fatigue resistance. BPA and phthalate free
Specifica
Diameter (English) Inner 3/32 in.
Material Tygon E-3603
Diameter (English) Outer 7/32 in.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Color Clear
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato