Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laboratory GL Bottle Pouring Ring
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
- Cap with integral lip seal provides effective sealing for short term storage
- Pouring ring for drip-free pouring
- The colour helps prevent interchanging of cap mix-ups and reduces the risk of cross contamination
- Fully compatible with all the GL 45 threads and therefore highly versatile
Specifications
Specifications
| Color | Yellow |
| Description | Pouring ring |
| For Use With (Application) | Autoclaving media and reagents; Short term sample and media storage; color coding and identification |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 10/Pk. |
| Thread Size (Metric) | GL 45 |
| Product Type | Pouring Ring |
| Closure Type | Screw Cap |
| Autoclavable | Autoclavable |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.